SML0243
ML169
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[1-[(5-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl]sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamide, VU0405652
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(NC(=O)CS(=O)(=O)c2cn(Cc3cc(Br)ccc3F)c4ccccc24)no1
InChI
1S/C21H17BrFN3O4S/c1-13-8-20(25-30-13)24-21(27)12-31(28,29)19-11-26(18-5-3-2-4-16(18)19)10-14-9-15(22)6-7-17(14)23/h2-9,11H,10,12H2,1H3,(H,24,25,27)
chave InChI
RUYRNYRGPSAXTK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors are G protein-coupled receptors (GPCRs) and mediate acetylcholine actions in the CNS and non-nervous tissues. Learn more about acetylcholine receptors and their role in cell signaling.
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience