700062P
Avanti
stigmasterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Stigmasterin; Phytosterol; beta-Stigmasterol; D5-Stigmasterol; 110801
About This Item
Produtos recomendados
descrição
stigmasta-5,22-dien-3-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (700062P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@H](C)\C=C\[C@H](C(C)C)CC)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)