Documentos
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Synthetic sterol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H50O
Número CAS:
Peso molecular:
414.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3