S2424
Stigmasterol
~95%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95%
Nível de qualidade
pf
165-167 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/ml
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Informações sobre genes
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol
Separation of Cholesterol; Brassicasterol; Campesterol; Stigmasterol; β-Sitosterol