700095P
Avanti
sitosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
stigmast-5-en-3β-ol; β-sitosterin
About This Item
Produtos recomendados
descrição
22,23-dihydrostigmasterol
Ensaio
>99% (contains ~2% of the 24 alpha isomer, TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (700095P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700095P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3