700060P
Avanti
desmosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
24-dehydrocholesterol; 5,24-cholestadien-3β-ol; 110798
About This Item
Produtos recomendados
descrição
3β-hydroxy-5,24-cholestadiene
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700060P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700060P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)