Documentos Principais
700067P
Avanti
dihydrolanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Lanostenol; Lanost-8-en-3b-ol; 5a-Lanost-8-en-3b-ol; DHL
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H52O
Número CAS:
Peso molecular:
428.73
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
24,25-dihydrolanosterol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700067P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700067P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4[C@]1(C)CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Descrição geral
Dihydrolanosterol is a natural sterol.
Aplicação
Dihydrolanosterol has been used to induce degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700067P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
desmosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700060P
desmosterol
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
5-α-colestano ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C8003
5-α-colestano
Squalene ≥98%, liquid
Sigma-Aldrich
S3626
Squalene
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)