700077P
Avanti
FF-MAS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
14-demethyl-14-dehydrolanosterol, 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol; follicular fluid meiosis-activating sterol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700077P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C(CC2)C4=CC[C@@H]([C@]4(CC3)C)[C@@H](CCC=C(C)C)C)C)(C)C
InChI
1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
chave InChI
LFQXEZVYNCBVDO-PBJLWWPKSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard in gas chromatography/ mass spectroscopy (GC/MS) for profiling sterols of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) medium supplement to test its effect on cancer cell viability
- to evaluate its effect on LXRβ-overexpressing squamous carcinoma SCC61 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)