Documentos Principais
700073P
Avanti
T-MAS
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
14-norlanosterol; 4,4-dimethylzymosterol; T-MAS; 110892, 4,4-dimethylcholest-8(9),24-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H48O
Número CAS:
Peso molecular:
412.69
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
4,4-dimethyl-cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700073P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,20,22-23,25-26,30H,8,10-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,25+,26+,28-,29-/m1/s1
chave InChI
CHGIKSSZNBCNDW-QGBOJXOESA-N
Descrição geral
14-demethyl-lanosterol acts as an intermediate in cholesterol biosynthesis. It is used to stimulate oocytes for meiosis. 14-demethyl-lanosterol modulates cumulus expansion.
Aplicação
14-demethyl-lanosterol has been used to reduce cancer cell viability and increase cancer cell sensitivity to erlotinib.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700073P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
The chemistry of the vitamins (1965)
Yen and Jaffe's Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology, and Clinical Management (2009)
Targeting C4-demethylating genes in the cholesterol pathway sensitizes cancer cells to EGF receptor inhibitors via increased EGF receptor degradation
Sukhanova A, et al.
Cancer Discovery, 3(1), 96-111 (2013)