Key Documents
700069P
Avanti
lathosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5α-cholest-7-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700069P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700069P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3
chave InChI
IZVFFXVYBHFIHY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Lathosterol is a cholesterol synthesis precursor.
Aplicação
Lathosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700069P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
cholestanol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700064P
cholestanol
lanosterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700063P
lanosterol
Lanosterol ≥93%, powder
Sigma-Aldrich
L5768
Lanosterol
7-dehydrodesmosterol powder
Avanti
700138P
7-dehydrodesmosterol
T-MAS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700073P
T-MAS
7-dehydrocholesterol Δ,5,7-cholesterol, powder
Avanti
700066P
7-dehydrocholesterol
Egg PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840051P
Egg PC
Lathosterol and other non-cholesterol sterols during treatment of hypercholesterolaemia with beta-glucan-rich oat bran
UusitupaMIJ, et al.
European Journal of Clinical Nutrition, 51(9), 607-607 (1997)
Lipid Analyses of Four Types of Fish From Manitoba Lakes
Moghadasian MH, et al.
EC nutrition, 1(2), 41-48 (2015)