Documentos Principais
700063P
Avanti
lanosterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50O
Número CAS:
Peso molecular:
426.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
8,24-lanostadien-3β-ol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700063P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700063P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700063P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Descrição geral
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene, which is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lanosterol inhibits cataract formation, prevents lens opacity and reverses crystalline aggregation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700063P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
zymostenol powder
Avanti
700118P
zymostenol
7-dehydrocholesterol Δ,5,7-cholesterol, powder
Avanti
700066P
7-dehydrocholesterol
Desmosterol ≥84% (GC)
Sigma-Aldrich
D6513
Desmosterol
Campesterol ~65%
Sigma-Aldrich
C5157
Campesterol
Rosmarinic acid ≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L.
Sigma-Aldrich
R4033
Rosmarinic acid
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 2018, 495-496 (2010)
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 41(4), 744-747 (2018)