08172
Cycloartenol
≥90% (GC)
Sinônimo(s):
(3S,5R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-((R)-1,5-Dimethyl-hex-4-enyl)-4,4,13,14-tetramethyl-tetradecahydro-cyclopropa[9,10]cyclopenta[a]phenanthren-3-ol, 9,19-Cyclo-24-lanosten-3β-ol, Handianol
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
powder
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)9-8-10-21(3)22-13-15-28(7)24-12-11-23-26(4,5)25(31)14-16-29(23)19-30(24,29)18-17-27(22,28)6/h9,21-25,31H,8,10-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24+,25+,27-,28+,29-,30+/m1/s1
chave InChI
ONQRKEUAIJMULO-YBXTVTTCSA-N
Aplicação
- Genome-Wide Investigation of Oxidosqualene Cyclase Genes Deciphers the Genetic Basis of Triterpene Biosynthesis in Tea Plants - Research on cycloartenol′s synthesis pathways through the genetic study of oxidosqualene cyclase in tea plants, providing insights into the enhancement of plant sterols beneficial for human health (Du et al., 2024).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?