Documentos Principais
700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
lanosterin; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H50O
Número CAS:
Peso molecular:
426.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
8,24-lanostadien-3β-ol
Ensaio
>95% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Descrição geral
Lanosterol is a lanostane-type tetracyclic triterpene. It is the first sterol in lipid biosynthetic pathway.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lanosterol blocks cataract formation, inhibits lens opacity and reverses crystalline aggregation.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700099P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 2018 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44(9), 495-496 (2010)