690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (HPLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
técnica(s)
NMR: suitable
tipo de lipídio
phospholipids
lipid extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
690050P-10MG | 4061835533664 |