P5638
L-αfosfatidilcolina
from soybean, Type II-S, 14-29% choline basis
Sinônimo(s):
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-αlecitina, Azolectina, PC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
soybean
tipo
Type II-S
Formulário
powder or solid
concentração
14-29% (choline)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Descrição geral
Lotes típicos de fosfatidilcolina de soja purificada têm teores de ácidos graxos de cerca de 13% C16:0 (palmítico), 4% C18:0 (esteárico), 10% C18:1(oleico), 64% C18:2 (linoleico) e 6% 18:3 (linolênico), tendo outros ácidos graxos uma contribuição insignificante. Isso resulta em um peso molecular médio de cerca de 776.
A fosfatidilcolina purificada é solúvel em clorofórmio e etanol.
Outros componentes fosfolipídicos importantes incluem fosfatidiletanolamina e fosfatídeos de inositol. Outros fosfolipídios e lipídios neutros, como triglicerídeos, tocoferóis e esteróis podem estar presentes. Pode haver também carboidratos.
Foi publicado um procedimento para determinação da quantidade de oxidação da fosfatidilcolina do ovo em um preparado lipossômico pela medição do índice de oxidação. O índice de oxidação consiste na proporção entre a absorbância em 233 nm e em 215 nm. O último comprimento de onda foi selecionado, pois, neste comprimento de onda, a contribuição do ácido graxo carbonila para a absorbância é pequena, o que permite seguir a lei de Beer.
Foi publicado um método para determinação do teor de colina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A fosfatidilcolina é usada no preparo de suspensões de vesícula, comumente chamadas de lipossomos, ou em monocamadas. As monocamadas foram formadas usando uma solução de 1% de fosfatidilcolina de soja em hexano.
As alterações induzidas pela valinomicina nos potenciais de membrana de suspensões de vesículas de eritrócitos e fosfolipídios (fosfatidilcolina da clara de ovos e colesterol) foram medidas usando corantes de cianina com carga positiva que responderam fluorimetricamente à alteração de potencial.
Rodopsina purificada foi incorporada nas vesículas de fosfatidilcolina de soja.
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?