61755
L-αfosfatidilcolina
egg yolk, ~60% (TLC)
Sinônimo(s):
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-αlecitina, Azolectina, PC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
egg yolk
Nível de qualidade
forma
solid
concentração
~60% (TLC)
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Epithelial transport and bioavailability of intranasally administered human growth hormone formulated with the absorption enhancers didecanoyl-L-alpha-phosphatidylcholine and alpha-cyclodextrin in rabbits.: This research explores the bioavailability and epithelial transport of intranasally administered human growth hormone, highlighting the role of phosphatidylcholine as an absorption enhancer. (Agerholm et al., 1994).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1