P4279
L-αfosfatidilcolina
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
Sinônimo(s):
1,2-Diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-αlecitina, Azolectina, PC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
egg yolk
tipo
Type XIII-E
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solution
concentração
100 mg/mL in ethanol
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?