E5126
Etiocholan-3α-ol-17-one
Sinônimo(s):
3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 5β-Androsterone, Etiocholanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
chave InChI
QGXBDMJGAMFCBF-BNSUEQOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SERPINA6(866)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrg2(29709)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?