27840
Corticosterone
≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +223±3°, c = 1% in ethanol
pf
179-183 °C (lit.)
179-183 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Informações sobre genes
human ... EBP(10682) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves