710784
11-Deoxycortisol-2,2,4,6,6-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone-2,2,4,6,6-d5, 17,21-Dihydroxyprogesterone-2,2,4,6,6-d5, Cortexolone-2,2,4,6,6-d5, Reichstein′s substance S (2,2,4,6,6-d5)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
208 °C (dec.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
chave InChI
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
710784-10MG | |
710784-1MG | 4061826751718 |
710784-5MG | 4061833637951 |