D6875
21-Hydroxyprogesterone
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
11-Deoxycorticosterone, 11-Desoxycorticosterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione, Cortexone, DOC, Desoxycortone, Kendall’s desoxy compound B, ‘Reichstein Q’
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Informações sobre genes
human ... SERPINA6(866)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?