P9521
21-Deoxycortisol
Sinônimo(s):
11β,17α-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxyprogesterone, 21-Desoxycortisol, 4-Pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.00% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
LCZBQMKVFQNSJR-UJPCIWJBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?