SML0399
D,L-Metanephrine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Metanephrine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxy-a-[(methylamino)methyl]-benzenemethanol hydrochloride, DL-3-O-Methyladrenaline hydrochloride, DL-Metanephrine hydrochloride, Metadrenaline hydrochloride, dl-Metanephrine hydrochloride, m-O-Methyladrenaline hydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 12 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(C(CNC)O)C=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-11-6-9(13)7-3-4-8(12)10(5-7)14-2;/h3-5,9,11-13H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
HRIQFVCFOPJYEQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3