Documentos Principais
700173P
Avanti
Dihydro T-MAS
powder
Sinônimo(s):
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H50O
Número CAS:
Peso molecular:
414.71
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (700173P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C)C)(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
chave InChI
FYHRVINOXYETMN-ABNXXCFBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
4,4-dimethyl-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS) is a sterol involved in triggering the activation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700173P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)