Documentos Principais
700177P
Avanti
Dihydro FF-MAS
powder
Sinônimo(s):
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H48O
Número CAS:
Peso molecular:
412.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (700177P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) is a sterol. It is a derivative of 24,25-dihydrolanosterol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
4,4-dimethyl-cholest-8(9), 14-dien-3β-ol (Dihydro follicular fluid meiosis-activating sterol (FF-MAS)) plays a role in triggering the initiation of meiosis in cultured oocytes of mice in vitro. It is an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700177P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)