700054P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3β,5α,6β-trihydroxycholestane
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
chave InChI
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)