T5200
Triparanol
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-(4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl)-1-p-tolyl-2-(4-chlorophenyl)ethanol
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
102.9-103.7 °C
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
alcohol: soluble
olive oil: slightly soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
chave InChI
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DHCR24(1718) , EBP(10682)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)