M5324
PX 12
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-[(1-methylpropyl)dithio]-1H-imidazole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: >25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)SSc1ncc[nH]1
InChI
1S/C7H12N2S2/c1-3-6(2)10-11-7-8-4-5-9-7/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
BPBPYQWMFCTCNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)