D1692
GW4869
≥90% (NMR), powder, N-SMase inhibitor
Sinônimo(s):
N,N′-Bis[4-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-3,3′-p-phenylene-bis-acrylamide dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
GW4869, ≥90% (NMR)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (NMR)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
light yellow to yellow
pf
>300 °C
solubilidade
DMSO: 0.2 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.O=C(Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2)\C=C/c3ccc(\C=C/C(=O)Nc4ccc(cc4)C5=NCCN5)cc3
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5-,16-6-;;
chave InChI
NSFKAZDTKIKLKT-LOLTXFFGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an inhibitor of neutral sphingomyelinase and exosome biogenesis
- to analyse the effects of arsenic trioxide (ATO) treatment for hepatoma carcinoma HCCLM3 cells on ceramide production
- to determine the contributions of p75 neurotrophin receptor (p75NTR) and tropomyosin receptor kinase A (TrkA)- coupled pathways to nerve growth factor (NGF)-induced thermal hypersensitivity in rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research