SML1668
Tipifarnib
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-R 115777, 6-[(R)-Amino(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-4-(3-chlorophenyl)-1-methyl-2(1H)-quinolinone, R115777
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 17 to 24°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1=CC=C([C@](C2=CN=CN2C)(N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C=C1C(C4=CC=CC(Cl)=C4)=C5)C5=O
InChI
1S/C27H22Cl2N4O/c1-32-16-31-15-25(32)27(30,18-6-9-20(28)10-7-18)19-8-11-24-23(13-19)22(14-26(34)33(24)2)17-4-3-5-21(29)12-17/h3-16H,30H2,1-2H3/t27-/m1/s1
chave InChI
PLHJCIYEEKOWNM-HHHXNRCGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3