C8999
Calpeptin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Benzyloxycarbonyl-L-leucylnorieucinal, Z-Leu-Nle-CHO
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3