A6185
Calpain Inhibitor I
≥97% (TLC), powder
Sinônimo(s):
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Informações sobre genes
human ... CAPN1(823) , CTSB(1508) , PSMA1(5682)
Aplicação
- as a component of protease inhibitor cocktail for gel shift analysis
- for treating HeLa cell cultures
- for inhibition of 26 S proteasome in 26 S proteasome inhibition assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research