Key Documents
A2883
Sigma-Aldrich
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride
≥98%
Sinônimo(s):
L-Arginine ethyl ester hydrochloride (1:2)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N4O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
275.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
Ensaio
≥98%
forma
powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
chave InChI
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3