S8633
Sphingomyelinase from Staphylococcus aureus
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
Sinônimo(s):
Sphingomyelin choline phosphohydrolase, Sphingomyelin phosphodiesterase
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered aqueous glycerol solution
Nível de qualidade
atividade específica
100-300 units/mg protein (Lowry)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- induce neurotoxicity in rat cortical cultures to study the protective effects of minocycline
- determine the concentration of sphingomyelin from serum samples
- enhance sphingomyelinase activity to study PARK9-mediated exosome biogenesis
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3