C8649
Cholesterol Oxidase from Streptomyces sp.
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Sinônimo(s):
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces sp.
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥20 units/mg protein
peso molecular
~34 kDa
composição
protein, 55-65% biuret
solubilidade
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Michaelis constant : 4.3 x 10‾5M(Cholesterol)
Inhibitors : Ionic detergents, Hg++, Ag+
Optimum pH : 6.5 − 7.0
Optimum temperature : 45 – 50°C
pH Stability : pH 5.0 – 10.0 (25°C, 20hr)
Thermal stability : Below 45°C (pH 7.0, 15min)
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Assay Procedure for Cholesterol Oxidase
Enzymatic Assay of Cholesterol Oxidase