P0065
Phospholipase D from Streptomyces chromofuscus
≥50,000 units/mL, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered aqueous glycerol solution
Nível de qualidade
atividade específica
≥50,000 units/mL
peso molecular
~60 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3