Merck
Todas as fotos(9)
Key Documents
C5896
Sigma-Aldrich
Colina oxidase
lyophilized powder, ≥10 units/mg solid
Sinônimo(s):
Colina:oxigênio 1-oxidorredutase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg solid
peso molecular
~95 kDa
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for assay of choline
suitable for molecular biology
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Colina oxidase de Alcaligenes sp. tem sido usada:
  • em um estudo para investigar um biossensor de colina construído com uma membrana quitinosa e sua aplicação na medição das atividades inibitórias da colinesterase
  • também foi usada em estudos espectroscópicos sobre a fotorreação da colina oxidase com flavina covalentemente ligada.
  • como componente do tampão fosfato-salino (PBS) para a medição da atividade da colina acetiltransferase (ChAT) em homogenatos de tecido cerebral
  • para medir a colina gerada pela autotaxina (ATX) pelo ensaio de atividade ATX e pela fosfolipase-D (PLD) por ensaio de atividade PLD
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colina oxidase cataliza a oxidação de quatro elétrons da colina a glicina-betaína, com betaína-aldeído como intermediário e oxigênio molecular como aceptor primário de elétrons. A enzima também aceita a betaína-aldeído como substrato. Isso possibilita o estudo do mecanismo de reação da conversão da colina no intermediário aldeído, & de betaína-aldeído em glicina-betaína. A enzima é uma flavoproteína com peso molecular de 72.000 Da (filtração em gel) ou 66.000 Da (eletroforese em gel de SDS).
propriedades físicas
Ponto isoelétrico:4,1 ± 0,1
Constantes de Michaelis:2,84 x 10¯3M (colina), 5,33 x 10¯3M (betaína-aldeído)
Estrutura:Um mol de FAD se liga covalentemente ao mol da enzima
Inibidores:p-Cloromercuribenzoato, Cu++, Co++, Hg++, Ag+
pH ideal:8,0-8,5
Temp. ideal:40 ºC – 45 °C
Estabilidade do pH:pH 7,0-9,0 (30 °C, 2 h)
Estabilidade térmica:Abaixo de 37 °C (pH 7,5, 10 min)
Definição da unidade
Uma unidade forma 1 μmol de H2O2 com oxidação de 1 μmol de colina em betaína aldeído por min em pH 8,0 a 37 °C. Obs.: Durante a conversão de colina em betaína pela colina oxidase, são produzidos 2 μmols de H2O2 para cada μmol de colina.
produto relacionado
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bo-Chuan Hsieh et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 45(4), 673-678 (2007-03-03)
An amperometric flow-injection choline biosensor was assembled utilizing natural chitinous membrane as the supporting material for biocatalyst immobilization, and the membrane was purified from Taiwanese soldier crab, Mictyris brevidactylus. The chitinous membrane (<50.0 microm in thickness) was covalently immobilized with
M Ohta-Fukuyama et al.
Journal of biochemistry, 88(1), 197-203 (1980-07-01)
Choline oxidase from Alcaligenes sp. catalyzed the oxidation of choline and betaine aldehyde to betaine with concomitant consumption of oxygen and production of hydrogen peroxide. The values of Km for choline and betaine aldehyde were 0.87 and 6.2 mM, respectively.
Shihua Hou et al.
Biosensors & bioelectronics, 33(1), 44-49 (2012-01-11)
A novel acetylcholinesterase (AChE)/choline oxidase (ChOx) bienzyme amperometric acetylcholine biosensor based on gold nanoparticles (AuNPs) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) has been successfully developed by self-assembly process in combination of sol-gel technique. A thiolated aqueous silica sol containing MWCNTs and
Giovanni Gadda
Biochimica et biophysica acta, 1646(1-2), 112-118 (2003-03-15)
Choline oxidase catalyzes the four-electron oxidation of choline to glycine-betaine, with betaine-aldehyde as intermediate and molecular oxygen as primary electron acceptor. The enzyme is capable of accepting betaine-aldehyde as a substrate, allowing the investigation of the reaction mechanism for both
Shengyuan Deng et al.
Biosensors & bioelectronics, 26(11), 4552-4558 (2011-06-10)
A signal amplification system for electrochemiluminescence (ECL) of quantum dots (QDs) was developed by using electrochemically reduced graphene oxide (ERGO) to construct a nanobiosensing platform. Due to the structural defects of GO, the ECL emission of QDs coated on GO