P6534
Phospholipase A2 from porcine pancreas
ammonium sulfate suspension, ≥600 units/mg protein
Sinônimo(s):
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Produtos recomendados
forma
ammonium sulfate suspension
Nível de qualidade
atividade específica
≥600 units/mg protein
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
pig ... PLA2G1B(445525)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
inibidor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions