SML2193
Altenusin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4′,5′-Trihydroxy-5-methoxy-2′-methyl[1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, Alutenusin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Penicillium sp.
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(C2=CC(OC)=CC(O)=C2C(O)=O)=C(C)C=C1O
InChI
1S/C15H14O6/c1-8-5-13(16)14(17)7-11(8)12-6-9(20-2)3-4-10(12)15(18)21-19/h3-7,16-17,19H,1-2H3
chave InChI
GWGIZSANXIQQQR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3