492042
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide
The Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide, H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Leu-Gln-Leu-Asp-Glu-Glu-Thr-Gly-Glu-Phe-Leu-Pro-Ile-Gln-OH
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1