242632
2-Chloroethyl methyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
2-(Methylthio)ethyl chloride, Hemisulfur mustard
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
MYFKLQFBFSHBPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?