Documentos Principais
538337
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl isocyanate
low HCl, 97%
Sinônimo(s):
β-Chloroethylisocyanate, 1-Chloro-2-isocyanatoethane
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2NCO
Número CAS:
Peso molecular:
105.52
Beilstein:
1071429
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
141-142 °C (lit.)
densidade
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCN=C=O
InChI
1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
chave InChI
BCMYXYHEMGPZJN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloroethyl isocyanate may be used in the synthesis of:
  • 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl)imidazo[5,1-d]-l,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one
  • 1-(2-chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl) urea
  • 3-substituted 1-(2-chloroethyl)-3-β-glycosylureas
  • 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU)
  • (2-chloroethyl)-4-acetoxybenzyl ester
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and evaluation of several new (2-chloroethyl) nitrosocarbamates as potential anticancer agents
Reynolds RC, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43.8, 1484-1488 (2000)
A new class of nitrosoureas. 4. Synthesis and antitumor activity of disaccharide derivatives of 3, 3-disubstituted 1-(2-chloroethyl)-1-nitrosoureas
Tsujihara, Kenji, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 25.4, 441-446 (1982)
Synthesis, metabolism, and antitumor activity of deuterated analogs of 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea
Farmer PB, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21.6, 514-520 (1978)
Reactions of 1, 3-bis (2-chloroethyl)-1-nitrosourea and 1-(2-chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea in aqueous solution
Weinkam RJ and Lin HS.
Journal of Medicinal Chemistry, 22.10, 1193-1198 (1979)
Antitumour imidazotetrazines. 1. Synthesis and chemistry of 8-carbamoyl-3-(2-chloroethyl) imidazo [5, 1-d]-1, 2, 3, 5-tetrazin-4 (3H)-one, a novel broad-spectrum antitumor agent
Stevens, Malcolm FG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 27.2, 196-201 (1984)