Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
pb
50-55 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H2ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h1H2
chave InChI
MOVMEFHWBOWMFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- fumagillin analogs
- 2-chloro-N-(4-oxocyclopent-2-enyl)-acetamide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter