Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
158 °C (lit.)
densidade
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCN=C=O
InChI
1S/C3H4BrNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
chave InChI
JLHTVZLEHOQZBM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?