272264
1-(3-Aminopropyl)imidazole
≥97%
Sinônimo(s):
1-(3-Aminopropanyl)imidazole, 3-(1-Imidazolyl)propylamine, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propylamine, 3-(Imidazol-1-yl)propylamine, N-(3-Aminopropyl)imidazole, N-[3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl]amine
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCn1ccnc1
InChI
1S/C6H11N3/c7-2-1-4-9-5-3-8-6-9/h3,5-6H,1-2,4,7H2
chave InChI
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
154 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
272264-50G | 4061826144138 |
272264-250G | 4061826144121 |