576166
1-(2-Hydroxyethyl)imidazole
97%
Sinônimo(s):
1-(β-Hydroxyethyl)imidazole, 1-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, 1-(2′-Hydroxyethyl)imidazole, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 2-(1H-Imidazol-1-yl)ethanol, 2-(1′-Imidazolyl)ethanol, 2-(Imidazol-1-yl)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-1H-imidazole, N-(2-Hydroxyethyl)imidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
36-40 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCn1ccnc1
InChI
1S/C5H8N2O/c8-4-3-7-2-1-6-5-7/h1-2,5,8H,3-4H2
chave InChI
AMSDWLOANMAILF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)