Documentos Principais
574686
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
219.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
chave InChI
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
  • In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
  • To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
Informações legais
Product of Boron Molecular
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)