Documentos Principais
8.43830
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-imidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Ethyl-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
230-403-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.32 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
densidade
0.995 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(cncc1)CC
InChI
1S/C5H8N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
IWDFHWZHHOSSGR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2