Documentos Principais
8.18818
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16O3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
196.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
224-588-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
235 °C
potência
774 mg/kg LD50, oral (Rat)
2268 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
213-215 °C/1013 hPa
pf
<-50 °C
temperatura de transição
flash point 85 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.055 - 1.057
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup