63796
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
≥95.0%
Sinônimo(s):
Dimethoxy-(3-mercaptopropyl)methylsilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450
pb
96 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(CCCS)OC
InChI
1S/C6H16O2SSi/c1-7-10(3,8-2)6-4-5-9/h9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Nafion-MPMDMS nanocomposite membranes by sol-gel method.
- MPMDMS functionalized magnetic- polysilsesquioxane (PSSQ) nanoparticles applicable for heavy metal ions adsorption.
- Thiol-organosilica nanoparticles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter